Läs mer
2-Fluoro-5-(trifluormetyl)bensoesyra, TRC
Produktkod. 30396558
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30396558 1 g
1 options
Produktkod. 30396558 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5984751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 115029-23-7
Molekylformel C8H4F4O2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H4F4O2/c9-6-2-1-4(8(10,11)12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F
Molekylvikt (g/mol) 208.11
Formel vikt 208.0147
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.