Läs mer
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7025075
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11404327
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20400.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207981-46-2
Molekylformel C8H3ClF4O
Molekylvikt (g/mol) 226.555
MDL-nummer MFCD00061156
InChI-nyckel OFVKAIZITGCCDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoyl chloride, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-toluoyl chloride, pubchem20102, acmc-209vlj, ksc496g7l, 2-fluoro-5-trifluoromethylbenzoylchloride, 2-fluoro-5-trifluromethylbenzoyl chloride, 5-trifluoromethyl-2-fluorobenzoyl chloride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoylchloride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzoyl chloride
PubChem CID 2734880
IUPAC-namn 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Densitet 1.499
Kokpunkt 190°C to 191°C
Flampunkt 93°C (199°F)
Brytningsindex 1.4695
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 226.56
Procent renhet 97%