Läs mer
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11429937
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429937 5 g 5g
11419937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22883.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 247113-91-3
Molekylformel C10H6F4O2
Molekylvikt (g/mol) 234.15
MDL-nummer MFCD00236293
InChI-nyckel AUPRFUNTWIUZEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl cinnamic acid, 3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, 2e-3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, pubchem8427, 3-2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenyl-acrylic acid, e-3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, e-3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl-2-propenoic acid, e-3-2-fluoranyl-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 5702893
IUPAC-namn (E)-3-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid
LEDER OC(=O)C=CC1=C(F)C=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Smältpunkt 118°C to 121°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 234.15
Procent renhet ≥97%