Läs mer
2-fluor-5-(trifluormetyl)fenol, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10796495 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10796495 1 g Glasflaska 1g
10420924 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10796495 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397840010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 141483-15-0
Molekylformel C7H4F4O
Molekylvikt (g/mol) 180.10
MDL-nummer MFCD00061286
InChI-nyckel MCOSBFKOUQAIJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenol, 4-fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenol, phenol, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-cresol, pubchem4145, intermediates-zcf02079, acmc-1c6g6, ksc495m9p, 5-trifluoromethyl-2-fluorophenol
PubChem CID 518888
IUPAC-namn 2-fluor-5-(trifluormetyl)fenol
LEDER OC1=CC(=CC=C1F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till orange
Densitet 1.4360g/mL, 1.436
Kokpunkt 146,0 °C
Flampunkt 57 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H3(OH)CF3
Brytningsindex 1,4380 till 1,4400 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.