Läs mer
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10126000 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10126000 500 mg Glass Bottle 500mg
10405115 2.5 g Glass Bottle 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10126000 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 319345000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 69922-27-6
Molekylformel C8H3F4NO
Molekylvikt (g/mol) 205.11
MDL-nummer MFCD00673069
InChI-nyckel NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733380
IUPAC-namn 1-fluoro-2-isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene
LEDER FC1=CC=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Kokpunkt 53°C (2.5 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel FC6H3(CF3)NCO
Brytningsindex 1.4540 to 1.456
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene,1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, acmc-20anuz, pubchem12480, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyan
Formel vikt 205.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid