Läs mer
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate, 97%
Produktkod. 11369909
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369909 1 g 1g
11379909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25630.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 69922-27-6 | C8H3F4NO | 205.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69922-27-6
Molekylformel C8H3F4NO
Molekylvikt (g/mol) 205.11
MDL-nummer MFCD00673069
InChI-nyckel NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733380
IUPAC-namn 1-fluoro-2-isocyanato-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER FC1=CC=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densitet 1.418
Kokpunkt 53°C (2.5 mmHg)
Flampunkt 70°C (158°F)
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene,1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, acmc-20anuz, pubchem12480, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyan
Formel vikt 205.11
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.