Läs mer
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Código de producto. 30988473
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet
30988473 10 g
30972670 100 g
30972870 25 g
30969455 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30988473 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD1079210g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile
CAS 4088-84-0
Molekylformel C8H3F4N
MDL-nummer MFCD00061280
Kvantitet 10 g
LEDER C1=C(C=CC(=C1C#N)F)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 189.11
Procent renhet 98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.