Läs mer
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10770581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g
Produktkod.
10770581 1g
1 options
Produktkod. 10770581 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 311940010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Namnnotering 98%
CAS 111771-08-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 121.0°C to 126.0°C
Färg Yellow to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H4FIO2
Linjär formel FC6H3(I)CO2H
MDL-nummer MFCD00042289
Kvantitet 1 g
Synonym 6-fluoro-2-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-iodo, maybridge3_007452, pubchem1386, acmc-2099an, 2-fluoro-6-iodobenzoicacid, 2-fluoro-6-iodo benzoic acid, 2-fluoro-6-iodo-benzoic acid, rarechem al bo 0280, attercop-chm at126295
InChI-nyckel CYCXAPWOBWWNRK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)I)C(=O)O)F
IUPAC-namn 2-fluoro-6-iodobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 266.01
PubChem CID 2733302
Formel vikt 266
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder