Läs mer
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10224914 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
:
5g; Glass bottle
Produktkod. 10224914
Brand: Thermo Scientific Acros 426130050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
CAS 111771-12-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.9560g/mL, 1.956
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H3ClFIO
Linjär formel FC6H3(I)COCl
MDL-nummer MFCD03094410
Kvantitet 5 g
Synonym 2-fluoro-6-iodobenzoylchloride, 2-fluoro-6-iodo-benzoyl chloride, pubchem4963, 2-fluoro-6-iodobenzoyl chloride
InChI-nyckel KUULKUHCAMRGCF-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=C(C(Cl)=O)C(I)=CC=C1
IUPAC-namn 2-fluoro-6-iodobenzoyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 284.45
PubChem CID 2778660
Formel vikt 284.45
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.