Läs mer
2-Fluoro-6-metoxybensamid, 98 %
Produktkod. 15435537
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435537 5 g 5g
15445537 250 mg 250mg
15425537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15435537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32774.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 529512-81-0 | C8H8FNO2 | 169,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 529512-81-0
Molekylformel C8H8FNO2
Molekylvikt (g/mol) 169.16
MDL-nummer MFCD00277474
InChI-nyckel BDJNFURQDZEPLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-methoxy-benzamide, 2-methoxy-6-fluorobenzamide, 2-fluoro-6-methoxy benzamide, #, benzamide, 2-fluoro-6-methoxy
PubChem CID 579738
IUPAC-namn 2-fluor-6-metoxibensamid
LEDER COC1=C(C(N)=O)C(F)=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Smältpunkt 190 °C till 194 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 169.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.