Läs mer
2-fluor-6-metoxibensenboronsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302009
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302009 1 g 1g
11312009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26064.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78495-63-3 | C7H8BFO3 | 169.946 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78495-63-3
Molekylformel C7H8BFO3
Molekylvikt (g/mol) 169.946
MDL-nummer MFCD02179483
InChI-nyckel XOVMDVZAWWQSDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronicacid, 6-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 3-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methyloxyphenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209pef
PubChem CID 3294524
IUPAC-namn (2-fluor-6-metoxifenyl)borsyra
LEDER B(C1=C(C=CC=C1F)OC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 124°C to 126°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 169.95
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.