Läs mer
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7081118
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498913 1 g 1g
11408923 5 g 5g
11418923 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498913 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11064.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94088-46-7
Molekylformel C8H6FNO
Molekylvikt (g/mol) 151.14
MDL-nummer MFCD00042291
InChI-nyckel YPMSIWYNTPSPMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-3-fluoroanisole, benzonitrile, 2-fluoro-6-methoxy, 6-fluoro-o-anisonitrile, 2-fluoro-6-methoxybenzenecarbonitrile, buttpark 45\03-64, pubchem10117, acmc-209rov, ksc494m1p, 2-fluoro-6-methoxycyanobenzene
PubChem CID 523101
IUPAC-namn 2-fluoro-6-methoxybenzonitrile
LEDER COC1=C(C(=CC=C1)F)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile
Smältpunkt 101°C to 105°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 4179192
Formel vikt 151.14
Procent renhet 98%