Läs mer
2-Fluoro-6-methoxybenzyl bromide, 98%
Produktkod. 15443407
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443407 250 mg 250mg
11342139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26136.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 500912-17-4 | C8H8BrFO | 219.053 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 500912-17-4
Molekylformel C8H8BrFO
Molekylvikt (g/mol) 219.053
MDL-nummer MFCD08688579
InChI-nyckel PVKFBCBTHHTDEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-methoxybenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-methoxybenzene, 2-bromomethyl-3-fluoroanisole, 2-fluoro-6-methoxy-benzyl bromide, 2-bromomethyl-3-fluorophenyl methyl ether, benzene,2-bromomethyl-1-fluoro-3-methoxy, 2-bromomethyl-1-fluoranyl-3-methoxy-benzene
PubChem CID 2779322
IUPAC-namn 2-(brommetyl)-l-fluoro-3-metoxibensen
LEDER COC1=C(C(=CC=C1)F)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-6-methoxybenzyl bromide
Smältpunkt 18°C to 21°C
Brytningsindex 1.557
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 219.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.