Läs mer
2-Fluoro-6-methoxybenzyl Bromide, TRC
Produktkod. 30403306
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403306 50 mg
30395387 100 mg
30400429 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30403306 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF40281050MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 500912-17-4
Molekylformel C8H8OFBr
Molekylvikt (g/mol) 219.05
LEDER COc1cccc(F)c1CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-6-methoxybenzyl Bromide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8BrFO/c1-11-8-4-2-3-7(10)6(8)5-9/h2-4H,5H2,1H3
Formel vikt 217.9743