Läs mer
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde, 97%
Produktkod. 15431408
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431408 1 g 1g
15451408 250 mg 250mg
15441408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55228.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 117752-04-2 | C8H7FO | 138.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117752-04-2
Molekylformel C8H7FO
Molekylvikt (g/mol) 138.14
MDL-nummer MFCD09258962
InChI-nyckel BGQBJWPZBBMKEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14170517
IUPAC-namn 2-fluor-6-metylbensaldehyd
LEDER CC1=C(C=O)C(F)=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
Färg Färglös till gul
Densitet 1.151 g/mL
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 1 g
Synonym 2-fluoro-6-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-6-methyl, pubchem10067, 3-fluoro-2-formyltoluene, acmc-209xa9, benzaldehyde, 2-fluoro-6-methyl, 2-fluoro-6-methylbenzaldehyde
Formel vikt 138.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.