Läs mer
2-Fluoro-6-methylnaphthalene, 97%, Maybridge
Produktkod. 10642843
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10642843 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
1 options
Produktkod. 10642843 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01072CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-6-methylnaphthalene
CAS 324-42-5
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C11H9F
MDL-nummer MFCD00831714
Kvantitet 250 mg
Synonym 6-fluoro-2-methylnaphthalene, naphthalene, 2-fluoro-6-methyl, maybridge1_006492, 2-methyl-6-fluoronaphthalene, naphthalene,2-fluoro-6-methyl
InChI-nyckel IKKGPHTUCGWMPE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C2C=C(F)C=CC2=C1
IUPAC-namn 2-fluoro-6-methylnaphthalene
Molekylvikt (g/mol) 160.19
PubChem CID 2727845
Formel vikt 160.19
Procent renhet 97%