Läs mer
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11430518
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430518 5 g 5g
11420518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24654.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32890-94-1
Molekylformel C8H3F4O2
Molekylvikt (g/mol) 207.10
MDL-nummer MFCD00040981
InChI-nyckel LNARMXLVVGHCRP-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoic acid, otf-boa-6f, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, 6-fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzoic acid, 6-fluoro-2-trifluoromethyl benzoic acid, pubchem4759, acmc-20a40d, rarechem al bo 0626
PubChem CID 688123
LEDER [O-]C(=O)C1=C(F)C=CC=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 83°C to 88°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2112882
IUPAC-namn 2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel vikt 208.11
Procent renhet 98%