Läs mer
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11434267
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434267 5 g 5g
11424267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20361.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133116-83-3
Molekylformel C8H3F4N
Molekylvikt (g/mol) 189.113
MDL-nummer MFCD00061153
InChI-nyckel OGQYJDHTHFAPRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-3-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, .alpha.,.alpha.,.alpha.,6-tetrafluoro-o-tolunitrile, pubchem4799, acmc-1cgr6, intermediates-zcf02031, ksc495m8r
PubChem CID 145613
IUPAC-namn 2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)C#N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smältpunkt 26°C to 28°C
Densitet 1.373
Flampunkt 98°C (208°F)
Brytningsindex 1.452
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 4312131
Formel vikt 189.11
Procent renhet 97%