Läs mer
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11449827
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449827 1 g 1g
11459827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22791.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 239087-08-2
Molekylformel C8H5BrF4
Molekylvikt (g/mol) 257.026
MDL-nummer MFCD00082477
InChI-nyckel RINUERVPFANASB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-6-trifluoromethylbenzyl bromide, 2-fluoro-6-trifluoromethylbenzylbromide, 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzylbromide, 2-bromomethyl-3-fluorobenzotrifluoride, alpha-bromo-2-fluoro-6-trifluoromethyl toluene, benzene, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-trifluoromethyl, pubchem4932, acmc-1cg83
PubChem CID 2737573
IUPAC-namn 2-(brommetyl)-l-fluor-3-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)CBr)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Smältpunkt 43°C to 45°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1759
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 257.03
Procent renhet 97%