Läs mer
2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyklohepta[b]kinolin-11-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10230415
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10230415 5 g 5g
10089501 250 mg 250mg
10233092 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10230415 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW05649DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1555-11-9
Molekylformel C15H14FNO2
Molekylvikt (g/mol) 259.28
InChI-nyckel HBSUFSHHGHJZSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-6h,7h,8h,9h,10h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, maybridge1_008193, 2-fluoranyl-7,8,9,10-tetrahydro-6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-6,7,8,9,10-pentahydrocyclohepta 1,2-b quinoline-11-carboxylic acid, 6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro
PubChem CID 715240
IUPAC-namn 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyklohepta[b]kinolin-11-karboxylsyra
LEDER C1CCC2=C(CC1)N=C3C=CC(=CC3=C2C(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline-11-carboxylic acid
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 259.28
Procent renhet 97%