Läs mer
2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyklohepta[b]kinolin-11-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10233092
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10233092 1 g 1g
10089501 250 mg 250mg
10230415 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10233092 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW05649DA
Kemiska identifierare
CAS 1555-11-9
Molekylformel C15H14FNO2
Molekylvikt (g/mol) 259.28
InChI-nyckel HBSUFSHHGHJZSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-6h,7h,8h,9h,10h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, maybridge1_008193, 2-fluoranyl-7,8,9,10-tetrahydro-6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-6,7,8,9,10-pentahydrocyclohepta 1,2-b quinoline-11-carboxylic acid, 6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro
PubChem CID 715240
IUPAC-namn 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyklohepta[b]kinolin-11-karboxylsyra
LEDER C1CCC2=C(CC1)N=C3C=CC(=CC3=C2C(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline-11-carboxylic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 259.28
Procent renhet 97%