Läs mer
2-Fluoro-7H-purin-6-amin (2-Fluoroadenin), Mikromol™
Beskrivning
2-Fluoro-7H-purin-6-amin (2-Fluoroadenin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoroadenine |
| CAS | 700-49-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Fluoroadenine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H4 F N5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 9H-Purin-6-amine, 2-fluoro-, 1H-Purin-6-amine, 2-fluoro- (9CI), Adenine, 2-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-Fluoro-9H-purin-6-amine, 2-Fluoro-1H-purin-6-amine, 2-Fluoro-6-aminopurine, 2-Fluoroadenine, NSC 27364, Fludarabine Phosphate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4FN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| LEDER | Nc1[nH]c(F)nc2ncnc12 |
| IUPAC-namn | 2-fluoro-1H-purin-6-amin |
| Visa mer |