Läs mer
2-fluor-9-beta-D-arabinofuranosyladenin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15426969
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426969 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15426969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65562.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21679-14-1 | C10H12FN5O4 | 285.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-9-beta-D-arabinofuranosyladenine
CAS 21679-14-1
Färg Vitt till gult
Molekylformel C10H12FN5O4
MDL-nummer MFCD00132942
Kvantitet 1 g
Beilstein 1225932
Merck Index 14,4126
Synonym fludarabine, f-ara-a, 2-fluoro ara-a, 9-beta-d-arabinofuranosyl-2-fluoroadenine, fludarabine inn, fludarabinum latin, fludarabina spanish, fludarabina, fludarabinum, 2r,3s,4s,5r-2-6-amino-2-fluoro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol
Löslighetsinformation Soluble in DMF, DMSO, methanol or ethanol; Sparingly soluble in water
InChI-nyckel HBUBKKRHXORPQB-FJFJXFQQSA-N
LEDER NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC(F)=N1
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R)-2-(6-amino-2-fluor-9H-purin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 285.24
PubChem CID 657237
Formel vikt 285.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.