Läs mer
2-Fluoro-a-[(trimethylsilyl)oxy]benzeneacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-alpha-[(trimethylsilyl)oxy]benzeneacetonitrile |
| CAS | 82128-76-5 |
| Molekylformel | C11H14FNOSi |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Fluoro-alpha-[(trimethylsilyl)oxy]-benzeneacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14FNOSi/c1-15(2,3)14-11(8-13)9-6-4-5-7-10(9)12/h4-7,11H,1-3H3 |
| LEDER | C[Si](C)(C)OC(C#N)c1ccccc1F |
| IUPAC-namn | 2-(2-fluorophenyl)-2-trimethylsilyloxyacetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.32 |
| Formel vikt | 223.0829 |