Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-fluor-Ac-C Phosphoramidite , 20-400 finish flaska
Produktkod. 17944332 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0,25 g
Produktkod. Kvantitet
17944332 0,25 g
1 options
Produktkod. 17944332 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27160409
2'-fluor-Ac-C CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden cytidin (C) med 2'-fluorskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-fluor-Ac-C CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden cytidin (C) med 2'-fluorskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Belägen i den ideala oligopositionen antar den mycket elektronegativa fluor (2'-Fluoro) modifieringen en mer termodynamiskt stabil A-form helix vid hybridisering till sitt mål. Uppvisar förbättrad affinitet och viss nukleasresistens (jämfört med 2'-OH), har 2'-F-modifieringen visat sig användbar i antisense, siRNA och aptamertillämpningar. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 20-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta Expedite synthesizers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
31P NMR renhet ≥98 %
Formatera Amber flaska (20-400 finish hals stil)
För användning med (utrustning) Expedite Synthesizers
Beskrivning Sockel: C
Sockelskydd: Ac
Molekylvikt (g/mol) 789,8 g/mol
Produkttyp 2i-fluor-Ac-C CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Cytidin (C)
Reagensfunktioner 2-i-fluormodifierad, snabb avskyddning
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet >98% (HPLC)
Kvantitet 0,25 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
För användning med (applikation) Oligonukleotidsyntes
Form Pulver
Kemiskt namn eller material 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N4-acetyl-2'-fluorocytidin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel C 41 H 49 N 5 FO 8 P
CAS 159414-99-0