Läs mer
2-Fluor-alfa-metyl-4-bifenyleddiksyra, 99 %
Produktkod. 11465187
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465187 25 g 25g
11445187 1 g 1g
11455187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22603.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
CAS: 5104-49-4 | C15H13FO2 | 244,27 g/mol
En cyklooxygenashämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5104-49-4
Molekylformel C15H13FO2
Molekylvikt (g/mol) 244.27
MDL-nummer MFCD00079303
InChI-nyckel SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym flurbiprofen, ansaid, froben, antadys, cebutid, flurofen, anside, flurbiprofene, flurbiprofeno, flurbiprofenum
PubChem CID 3394
ChEBI CHEBI:5130
LEDER CC(C(O)=O)C1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid
Smältpunkt 112 °C till 114 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,4199
IUPAC-namn 2-{2-fluoro-[1,1'-bifenyl]-4-yl}propansyra
Formel vikt 244.27
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.