Läs mer
Thermo Scientific™ 2'-Fluoro-Bz-A Phosphoramidite , standardkvalitet, 20-400 finish flaska
Produktkod. 17964272 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
0,25 g
Produktkod. 17964272
Brand: Thermo Scientific™ 27160109
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
2'-Fluoro-Bz-A CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med 2'-fluorskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-Fluoro-Bz-A CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med 2'-fluorskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Belägen i den ideala oligopositionen antar den mycket elektronegativa fluor (2'-Fluoro) modifieringen en mer termodynamiskt stabil A-form helix vid hybridisering till sitt mål. Uppvisar förbättrad affinitet och viss nukleasresistens (jämfört med 2'-OH), har 2'-F-modifieringen visat sig användbar i antisense, siRNA och aptamertillämpningar. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 20-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta Expedite synthesizers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
31P NMR renhet ≥98 %
Formatera Amber flaska (20-400 finish hals stil)
För användning med (utrustning) Expedite Synthesizers
Beskrivning Bas: A
Basskydd: Bz
Molekylvikt (g/mol) 875,92 g/mol
Produkttyp 2in-Fluoro-Bz-A CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Adenosin (A)
Reagensfunktioner 2in-Fluoro modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet >98% (HPLC)
Kvantitet 0,25 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp RNA
För användning med (applikation) Oligonukleotidsyntes
Form Pulver
Kemiskt namn eller material 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N6-bensoyl-2'-fluoradenosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel C 47 H 51 FN 7 O 7 P