Läs mer
Thermo Scientific™ 2'-Fluoro-Bz-A Phosphoramidite , standardkvalitet, 28-400 finish flaska
Produktkod. 17917192 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
Produktkod. 17917192
Brand: Thermo Scientific™ 27160112
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
2'-Fluoro-Bz-A CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med 2'-fluorskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-Fluoro-Bz-A CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med 2'-fluorskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Belägen i den ideala oligopositionen antar den mycket elektronegativa fluor (2'-Fluoro) modifieringen en mer termodynamiskt stabil A-form helix vid hybridisering till sitt mål. Uppvisar förbättrad affinitet och viss nukleasresistens (jämfört med 2'-OH), har 2'-F-modifieringen visat sig användbar i antisense, siRNA och aptamertillämpningar. ''Standardklass''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta MerMade synthesizers.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl) -N6 -bensoyl-2'-fluoradenosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 47 H 51 FN 7 O 7
•P Bas: A
Basskydd: Bz
Formelvikt: 875,92 g/mol
HPLC-renhet:> 98 %
31P NMR-renhet:≥ 98 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MerMade synthesizers
Produkttyp 2in-Fluoro-Bz-A CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Adenosin (A)
Reagensfunktioner 2in-Fluoro modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 0.5 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp RNA
Form Pulver