Läs mer
2'-Fluoro-iBu-G Phosphoramidite , standardkvalitet, 20-400 finish flaska
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Belägen i den ideala oligopositionen antar den mycket elektronegativa fluor (2'-Fluoro) modifieringen en mer termodynamiskt stabil A-form helix vid hybridisering till sitt mål. Uppvisar förbättrad affinitet och viss nukleasresistens (jämfört med 2'-OH), har 2'-F-modifieringen visat sig användbar i antisense, siRNA och aptamertillämpningar. ''Standardklass''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 20-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta Expedite synthesizers.
Funktioner
- Fullständigt kemiskt namn —5'-O-(4,4'-Dimetoxitrityl) -N2- isobutyryl-2'-fluorguanosin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
- Molekylformel —C 44 H 53 FN 7 O 8 P
- Bas —G
- Basskydd —iBu
- Formelvikt —857,4 g/mol
- CAS-nummer —144089-97-4
- HPLC-renhet —>98 %
- 31P NMR-renhet —≥98 %
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Pulver |
| För användning med (utrustning) | Expedite Synthesizers |
| Produkttyp | 2in-Fluoro-iBu-G CEP |
| Innehåll och lagring | Förvara i frysen (vid eller under -20 °C). |
| Nukleosid typ | Guanosin (G) |
| Reagensfunktioner | 2in-Fluoro modifierad |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Renhet | 98% |
| Kvantitet | 0,25 g |
| Reagenstyp | Phosphoramidite |
| Show More |