Läs mer
Thermo Scientific™ 2'-Fluoro-iBu-G Phosphoramidite , standardkvalitet, 28-400 finish flaska
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
2'-Fluoro-iBu-G CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden guanosin (G) med 2'-fluorskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Belägen i den ideala oligopositionen antar den mycket elektronegativa fluor (2'-Fluoro) modifieringen en mer termodynamiskt stabil A-form helix vid hybridisering till sitt mål. Uppvisar förbättrad affinitet och viss nukleasresistens (jämfört med 2'-OH), har 2'-F-modifieringen visat sig användbar i antisense, siRNA och aptamertillämpningar. ''Standardklass''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta MerMade synthesizers.
Drag:
•Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl) -N2- isobutyryl-2'-fluorguanosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
• Molekylformel: C44H53FN7O8P
• Bas: G
•Basskydd: iBu
•Formelvikt: 857,4 g/mol
•CAS-nummer: 144089-97-4
•HPLC-renhet:> 98 %
•31P NMR-renhet:≥ 98 %
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | MerMade synthesizers |
| Produkttyp | 2in-Fluoro-iBu-G CEP |
| Innehåll och lagring | Förvara i frysen (vid eller under -20 °C). |
| Nukleosid typ | Guanosin (G) |
| Reagensfunktioner | 2in-Fluoro modifierad |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Renhet | 98% |
| Kvantitet | 0,5 g |
| Reagenstyp | Phosphoramidite |
| Kvalitet | Standard |
| Visa mer |