Läs mer
2-fluor-m-xylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11468623
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468623 5 g 5g
11478623 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468623 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10424.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 443-88-9 | C8H9F | 124.158 g/mol
Den används vid spektroskopisk observation av jetkyld 2-fluoro-m-xylylradikal.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används vid spektroskopisk observation av jetkyld 2-fluoro-m-xylylradikal.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda från elektrostatiska laddningar och håll borta från antändningskällor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 443-88-9
Molekylformel C8H9F
Molekylvikt (g/mol) 124.158
MDL-nummer MFCD00039215
InChI-nyckel JTAUTNBVFDTYTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylfluorobenzene, 2-fluoro-m-xylene, 1-fluoro-2,6-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-2-fluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl fluorobenzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl-benzene, fr b1 f1, pubchem4407, 2-fluoro-3-methyltoluene
PubChem CID 123065
IUPAC-namn 2-fluor-l,3-dimetylbensen
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-m-xylene
Densitet 0.988
Kvantitet 5 g
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.479
UN-nummer UN1993
Beilstein 1857413
Kokpunkt 147°C to 148°C
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 124.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.