Läs mer
2-Fluoro-N-methylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-N-methylaniline |
| CAS | 1978-38-7 |
| Molekylformel | C7H8FN |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | o-Fluoro-N-methylaniline, 2-Fluoro-N-methylbenzenamine, N-(2-Fluorophenyl)methylamine, N-Methyl-2-fluoroaniline, N-Methyl-o-fluoroaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8FN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,1H3 |
| LEDER | CNc1ccccc1F |
| IUPAC-namn | 2-fluoro-N-methylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.14 |
| Formel vikt | 125.0641 |