Läs mer
2-Fluoro-N-metylbensamid, 97 %
Produktkod. 15432538
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432538 250 mg 250mg
15422538 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56104.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 52833-63-3 | C8H8FNO | 153,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52833-63-3
Molekylformel C8H8FNO
Molekylvikt (g/mol) 153.16
MDL-nummer MFCD01214098
InChI-nyckel NAGFMACWWJYORB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2425972
IUPAC-namn 2-fluor-N-metylbensamid
LEDER CNC(=O)C1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-N-methylbenzamide
Kvantitet 250 mg
Synonym o-fluoro-n-methylbenzamide, 2-fluoro-n-methyl-benzamide, benzamide,2-fluoro-n-methyl, benzamide, 2-fluoro-n-methyl, 2-fluorophenyl-n-methylcarboxamide
Formel vikt 153.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.