Läs mer
2-Fluoro-N-methylbenzylamine, 95%
Produktkod. 15440738
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440738 1 g 1g
15450738 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54439.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 399-30-4 | C8H10FN | 139.173 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och luft. Förvara vid 4-2 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 399-30-4
Molekylformel C8H10FN
Molekylvikt (g/mol) 139.173
MDL-nummer MFCD04629633
InChI-nyckel AHIHZCXUWGORQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-fluorobenzylamine, 2-fluorobenzyl methylamine, 2-fluoro-n-methylbenzylamine, 2-fluorophenyl methyl methyl amine, 1-2-fluorophenyl-n-methylmethanamine, n-2-fluorobenzyl-n-methylamine, n-methyl-o-fluorobenzylamine, benzenemethanamine, 2-fluoro-n-methyl, 1-2-fluorophenyl-n-methyl-methanamine, acmc-209zio
PubChem CID 2060842
IUPAC-namn 1-(2-fluorfenyl)-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Färg Färglös till Tan
Densitet 1.047 g/mL
Kokpunkt 73°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Brytningsindex 1.047
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 139.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.