Läs mer
2-Fluoro-p-xylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-p-xylene |
| CAS | 696-01-5 |
| Molekylformel | C8H9F |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,4-Dimethyl-2-fluorobenzene, 2-Fluoro-1,4-dimethylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9F/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(C)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | 2-fluoro-1,4-dimethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.16 |
| Formel vikt | 124.0688 |