Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-Fluoro-U Phosphoramidite , 28-400 finish flaska
Produktkod. 17927172 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
0,5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
Produktkod. 17927172
Brand: Thermo Scientific™ 27160212
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
2'-Fluoro-U CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden uridin (U) med 2'-fluorskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-Fluoro-U CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden uridin (U) med 2'-fluorskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Belägen i den ideala oligopositionen antar den mycket elektronegativa fluor (2'-Fluoro) modifieringen en mer termodynamiskt stabil A-form helix vid hybridisering till sitt mål. Uppvisar förbättrad affinitet och viss nukleasresistens (jämfört med 2'-OH), har 2'-F-modifieringen visat sig användbar i antisense, siRNA och aptamertillämpningar. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta MerMade synthesizers.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-2'-fluoruridin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 39 H 46 FN 4 O 8 P
Bas: A
Formelvikt: 748,8 g/mol
CAS-nummer: 146954-75-8
HPLC-renhet:> 98 %
31P NMR-renhet:≥ 98 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MerMade synthesizers
Produkttyp 2in-Fluoro-U CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Uridin (U)
Reagensfunktioner 2in-Fluoro modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 0,5 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver