Läs mer
2'-Fluoroacetophenone, 97%
Produktkod. 11432098
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432098 5 g 5g
11442098 25 g 25g
11452098 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15128.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 445-27-2 | C8H7FO | 138.141 g/mol
2'-fluoracetofenon används som startreagens vid syntesen av ascididemin. Det används för att framställa 1-(2-piperidin-1-yl-fenyl)-etanon genom reaktion med piperidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Fluoroacetofenon används som startreagens vid syntesen av ascididemin. Det används för att framställa 1-(2-piperidin-1-yl-fenyl)-etanon genom reaktion med piperidin.
Löslighet
Löslig i aceton, kloroform, diklormetan, etanol, etylacetat och metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 445-27-2
Molekylformel C8H7FO
Molekylvikt (g/mol) 138.141
MDL-nummer MFCD00000320
InChI-nyckel QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethanone, o-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-fluorobenzene, ethanone, 1-fluorophenyl, 2-fluoroacetophenone, 2'fluoroacetophenone, 2;-fluoroacetophenone
PubChem CID 96744
IUPAC-namn 1-(2-fluorfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Fluoroacetophenone
Densitet 1.137
Kokpunkt 82°C to 83°C (10 mmHg)
Flampunkt 61°C (141°F)
Brytningsindex 1.5075
Kvantitet 5 g
Beilstein 2041344
Löslighetsinformation Soluble in Acetone,Chloroform,Dichloromethane,Ethanol,Ethyl Acetate and Methanol.
Formel vikt 138.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.