Läs mer
2'-Fluoracetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Fluoroacetophenone |
| CAS | 445-27-2 |
| Molekylformel | C8H7FO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Vonoprazan Impurity 31 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccccc1F |
| IUPAC-namn | 1-(2-fluorfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.14 |
| Formel vikt | 138.0481 |