Läs mer
2'-Fluoracetofenon, TRC
Produktkod. 30397455
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30397455 1 g
1 options
Produktkod. 30397455 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5870731G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Fluoroacetophenone
CAS 445-27-2
Molekylformel C8H7FO
Kvantitet 1 g
Synonym Vonoprazan Impurity 31
InChI formel InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccccc1F
IUPAC-namn 1-(2-fluorfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 138.14
Formel vikt 138.0481