missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Fluoroacrylic acid, sodium salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoroacrylic acid, sodium salt |
| CAS | 74893-46-2 |
| Molekylformel | C3H2FNaO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 2-fluoro-, sodium salt (1:1), 2-Propenoic acid, 2-fluoro-, sodium salt (9CI), Sodium 2-Fluoroprop-2-enoate, Sodium 2-fluoroacrylate, Sodium fluoroacrylate, 2-Fluoro-2-propenoic acid sodium salt, 2-Fluoroacrylic acid sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3FO2.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H2,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]C(=O)C(=C)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.03 |
| Formel vikt | 111.9937 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?