Läs mer
2-fluoroadenin, 97 %
Produktkod. 15575286 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15575286 1 g 1g
15585286 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15575286 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459160010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
CAS: 700-49-2 | C5H4FN5 | 153,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 700-49-2
Molekylformel C5H4FN5
Molekylvikt (g/mol) 153.12
MDL-nummer MFCD01632749
InChI-nyckel WKMPTBDYDNUJLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoroadenine, 2-fluoro-6-aminopurine, 2-fluoro-1h-purin-6-amine, 2-fad, 2-fluoro-9h-purin-6-amine, 6-amino-2-fluoropurine, 2-fluoro-7 9 h-purin-6-ylamine, purine, 6-amino-2-fluoro, fluoroadenine, 1h-purin-6-amine, 2-fluoro
PubChem CID 12790
ChEBI CHEBI:72457
IUPAC-namn 2-fluoro-7H-purin-6-amin
LEDER NC1=C2NC=NC2=NC(F)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoroadenine
Smältpunkt >350.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153.12
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluoroadenine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.