Läs mer
2-fluoranilin, 99+%
Produktkod. 10714611 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10714611 25 mL Glasflaska 25ml
10437880 100 mL Glasflaska 100ml
10530584 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10714611 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119270250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 348-54-9 | C6H6FN | 111,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 348-54-9
Molekylformel C6H6FN
Molekylvikt (g/mol) 111.12
MDL-nummer MFCD00007642
InChI-nyckel FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluoroaniline, benzenamine, 2-fluoro, 1-amino-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzenamine, 2-fluoro-phenylamine, 2-fluoro-benzenamine, fluoroaniline-2, o-aminofluorobenzene, aniline, o-fluoro, 2-fluorophenylamine
PubChem CID 9584
ChEBI CHEBI:27526
IUPAC-namn 2-fluoranilin
LEDER NC1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoroaniline
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -29 °C
Färg Färglös
Densitet 1.1510g/mL, 1.151
Kokpunkt 182 °C till 183 °C
Flampunkt 60 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4NH2
Brytningsindex 1,5400 till 1,542
Kvantitet 25 mL
Beilstein 12, I, 296
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 17 g/L i vatten (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i koltetraklorid, dietyleter och etanol
Formel vikt 111.12
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.