Läs mer
2-Fluoroaniline, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 348-54-9 |
| Smältpunkt | -29°C |
| Densitet | 1.15 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 171°C to 173°C/1013 hPa |
| Molekylformel | 2-(F)C6H4NH2 |
| MDL-nummer | MFCD00007642 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | 2-Fluoroaniline, 1-Amino-2-fluorobenzene, 2-Fluoroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.12 |
| Kvalitet | Research |