Läs mer
2-fluoranilin, TRC
Produktkod. 30395263
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30395263 10 g
30391983 5 g
30390579 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30395263 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF58828310G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 348-54-9
Molekylformel C6H6FN
Molekylvikt (g/mol) 111.12
Synonym Benzenamine, 2-fluoro- (9CI, ACI), 2-Fluorobenzenamine (ACI), Aniline, o-fluoro- (8CI), 1-Amino-2-fluorobenzene, 2-Fluoroaniline, 2-Fluorophenylamine, NSC 10299, o-Fluoroaniline
IUPAC-namn 2-fluoranilin
LEDER Nc1ccccc1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoroaniline
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Formel vikt 111.0484