Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Fluorobenzal chloride, 97%
Produktkod. 11376736
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376736 100 g 100g
11356736 5 g 5g
11366736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11376736 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L03984.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 320-65-0
Molekylformel C7H5Cl2F
Molekylvikt (g/mol) 179.02
MDL-nummer MFCD00043797
InChI-nyckel XFAFBKQDEPXWCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzal chloride, 1-dichloromethyl-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzalchloride, benzene, 1-dichloromethyl-2-fluoro, acmc-20anuj, 2-fluorobenzal chlorid, 2-fluoro-1-dichloromethylbenzene, toluene,.alpha.-dichloro-o-fluoro, alpha,alpha-dichloro-2-fluorotoluene, 1-dichloromethyl-2-fluoro-benzene
PubChem CID 67575
IUPAC-namn 1-(dichloromethyl)-2-fluorobenzene
LEDER FC1=CC=CC=C1C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzal chloride
Densitet 1.309
Kokpunkt 224°C to 232°C
Brytningsindex 1.527
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2042648
Formel vikt 179.02
Procent renhet 97%