Läs mer
2-Fluorobenzal Chloride, TRC
Produktkod. 30395356
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30395356 5 g
30390445 1 g
30389119 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30395356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF1256005G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 320-65-0
Molekylformel C7H5Cl2F
Molekylvikt (g/mol) 179.02
Synonym o-Fluorobenzal Chloride, 2-Fluoro(dichloromethyl)benzene, NSC 60714, 1-Dichloromethyl-2-fluorobenzene, 1-(Dichloromethyl)-2-fluorobenzene
IUPAC-namn 1-(dichloromethyl)-2-fluorobenzene
LEDER Fc1ccccc1C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzal Chloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2F/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H
Formel vikt 177.9752