Läs mer
2-fluorbensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11484874
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484874 500 g 500g
11369619 5 g 5g
11464874 25 g 25g
11474874 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11484874 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13800.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 446-52-6 | C7H5FO | 124.114 g/mol
2a-(2-fluorbensyliden)-2-hydroxibensohydrazid syntetiserades genom reaktion av 2-hydroxibensoylhydrazin med 2-fluorbensaldehyd i etanol. Syntes av n-aryl-indoliner från 2-fluorbensaldehyd-dimetylhydrazonderivat som är ett tillvägagångssätt för framställning av c(aryl)-n(amin)-bindning atropisomera aminer. O-dialkylaminobensaldehyderna framställdes lämpligen genom nukleofil ersättning av den aktiverade fluoren i 2-fluorbensaldehyd med den erforderliga dialkylaminen i het dimetylformamid. Na-(2-fluorbensyliden)-2-(kinolin-8-yloxi)acetohydrazidmetanolsolvat i reaktionen av kinolin-8-yloxiättiksyrahydrazid och 2-fluorbensaldehyd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(′2-fluorbensyliden)-2-hydroxibensohydrazid syntetiserades genom reaktion av 2-hydroxibensoylhydrazin med 2-fluorbensaldehyd i etanol. Syntes av n-aryl-indoliner från 2-fluorbensaldehyd-dimetylhydrazonderivat som är ett tillvägagångssätt för framställning av c(aryl)-n(amin)-bindning atropisomera aminer. O-dialkylaminobensaldehyderna framställdes lämpligen genom nukleofil ersättning av den aktiverade fluoren i 2-fluorbensaldehyd med den erforderliga dialkylaminen i het dimetylformamid. N′ -(2-fluorbensyliden)-2-(kinolin-8-yloxi)acetohydrazidmetanolsolvat i reaktionen av kinolin-8-yloxiättiksyrahydrazid och 2-fluorbensaldehyd.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Air Sensitive.Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, luft, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446-52-6
Molekylformel C7H5FO
Molekylvikt (g/mol) 124.114
MDL-nummer MFCD00003302
InChI-nyckel ZWDVQMVZZYIAHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro, benzaldehyde, o-fluoro, unii-7zx20dxb9z, 2-fluor-benzaldehyd, 2-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, fluoro, ortho-fluorobenzaldehyde, 7zx20dxb9z, fluorobenzaldehyde
PubChem CID 67970
IUPAC-namn 2-fluorbensaldehyd
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzaldehyde
Smältpunkt -45°C
Densitet 1.18
Kokpunkt 172°C to 174°C
Flampunkt 55°C (131°F)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.522
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1989
Beilstein 507155
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 124.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.