missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Fluorobenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluorobenzamide |
| CAS | 445-28-3 |
| Molekylformel | C7 H6 F N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6FNO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10) |
| LEDER | NC(=O)c1ccccc1F |
| IUPAC-namn | 2-fluorobenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.127 |
| Formel vikt | 139.043 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?