Läs mer
2-fluorbensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10262832
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Unit Size:
1g
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10262832 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Product Code. 10262832 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. KM01957DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 2905-21-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H4ClFO2S
Linjär formel FC6H4SO2Cl
MDL-nummer MFCD00042285
Kvantitet 1 g
Synonym 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-fluorobenzenesulfonylchloride, 2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 2-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-fluoro, chloro 2-fluorophenyl sulfone, pubchem5138, ksc205g6f
InChI-nyckel ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
IUPAC-namn 2-fluorbensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 194.60
PubChem CID 137761
Formel vikt 194.61
Procent renhet 97%