Läs mer
2-fluorbenseneddiksyra, TRC
Produktkod. 30389712
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30389712 50 g
1 options
Produktkod. 30389712 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF58831050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzeneacetic Acid
CAS 451-82-1
Molekylformel C8H7FO2
Kvantitet 50 g
Synonym (o-Fluorophenyl)acetic Acid, (2-Fluorophenyl)acetic Acid, (o-Fluorophenyl)acetic Acid, 2-(2-Fluorophenyl)ethanoic Acid, NSC 401, o-Fluorobenzeneacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H7FO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
LEDER FC1=CC=CC=C1CC(O)=O
IUPAC-namn 2-(2-fluorfenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 154.14
Formel vikt 154.04